Läs mer
Tocofersolan, MedChemExpress
Produktkod. p-200096768
Encompass_Preferred
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
Produktkod. 16438588
Brand: Medchem Express HYB0717
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Tocofersolan is synthetic polyethylene glycol derivative of α-tocopherol. Tocofersolan is an orally active and water-soluble analog of vitamin E. Tocofersolan can reduce neurobehavioral deficits in zebrafish embryos exposed to moderate and high concentrations of BaP during early development. Tocofersolan shows antioxidant activity. Tocofersolan can be used to provide an orally bioavailable source of vitamin E.
Tocofersolan is synthetic polyethylene glycol derivative of α-tocopherol. Tocofersolan is an orally active and water-soluble analog of vitamin E. Tocofersolan can reduce neurobehavioral deficits in zebrafish embryos exposed to moderate and high concentrations of BaP during early development. Tocofersolan shows antioxidant activity. Tocofersolan can be used to provide an orally bioavailable source of vitamin E.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tocofersolan
CAS 9002-96-4
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Kvantitet 10 g
Synonym TPGS D-α-Tocopherol polyethylene glycol 1000 succinate Vitamin E-TPGS
Löslighetsinformation H2O : 100 mg/mL (66.09 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (66.09 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 50 mg/mL (33.05 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC1=C(CCC(CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C)(C)O2)C2=C(C)C(C)=C1OC(CCC(OCCO)=O)=O.[n]
Molekylvikt (g/mol) 1513.0
Formel vikt 1513.0
Procent renhet 96.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Oil
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.