Läs mer
Tocol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tocol |
| CAS | 119-98-2 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C26 H44 O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Tocol |
| InChI formel | InChI=1S/C26H44O2/c1-20(2)9-6-10-21(3)11-7-12-22(4)13-8-17-26(5)18-16-23-19-24(27)14-15-25(23)28-26/h14-15,19-22,27H,6-13,16-18H2,1-5H3 |
| LEDER | CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC1(C)CCc2cc(O)ccc2O1 |
| IUPAC-namn | 2-methyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-3,4-dihydrochromen-6-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 388.626 |
| Visa mer |