Läs mer
α-Tocopherol phosphate, MedChemExpress
Produktkod. p-200098066
Encompass_Preferred
Kvantitet:
5 mg
10 mg
Produktkod. 16459667
Brand: Medchem Express HY16686
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress α-Tocopherol phosphate is the compound demonstrating the highest vitamin E activity, which is available both in its natural form as RRR-alpha-tocopherol isolated from plant sources.
α-Tocopherol phosphate is the compound demonstrating the highest vitamin E activity, which is available both in its natural form as RRR-alpha-tocopherol isolated from plant sources.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material α-Tocopherol phosphate
CAS 38976-17-9
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C29H51O5P
Kvantitet 5 mg
Synonym alpha-Tocopherol phosphate TocP vitamin E phosphate
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (195.81 mM) ∣H2O : 0.67 mg/mL (1.31 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC1=C(O[C@@](CCC[C@H](C)CCC[C@H](C)CCCC(C)C)(C)CC2)C2=C(C)C(OP(O)(O)=O)=C1C
Molekylvikt (g/mol) 510.69
Formel vikt 510.69
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.