Läs mer
α-Tocopherol Polyethylene Glycol Succinate, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | α-Tocopherol Polyethylene Glycol Succinate |
| CAS | 9002-96-4 |
| Molekylformel | (C2H4O)nC33H54O5 |
| Kvantitet | 1 g |
| LEDER | NONE |