Läs mer
Tocris Bioscience™ Tocrifluor T1117
Produktkod. 18085552
Change view
Kvantitet:
100 μg
Produktkod. Kvantitet
18085552 100 μg
1 options
Produktkod. 18085552 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 2540/100U
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4220.00 SEK
    3988.95 SEK / 100µg
    Save 231.05 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fluorescent cannabinoid ligand; fluorescent form of AM 251 (Cat. No. 1117)
Fluorescent form of AM 251 . AM 251 conjugated with 5-carboxytetramethylrhodamine (5-TAMRA) that fluoresces at 543 nm excitation (590 nm emission). Displays GPR55 binding activity.
View more information regarding Tocrifluor T1117 .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tocrifluor T1117
CAS 1186195-59-4
Kvantitet 100 μg
Molekylformel C56H53Cl2N7O5
Formel vikt 974.97
Renhet >95%
Molekylvikt (g/mol) 974.984