Läs mer
Tocris Bioscience™ 2-Furoyl-LIGRLO-amide
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18075272
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. 18075272
Brand: Tocris Bioscience™ 3015/1
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Potent and selective PAR2 agonist
2-Furoyl-LIGRLO-amide is a potent and selective PAR2 receptor agonist (pD2 = 7.0). Causes a dose-dependent relaxation of murine femoral arteries.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Renhet 0.95