Läs mer
Tocris Bioscience™ GR 73632
Kvantitet:
1 mg
Beskrivning
GR 73632 is a potent and selective tachykinin NK1 receptor agonist (EC50 = 2 nM in guinea pig vas deferens). Active in vivo. Intrathecal administration of GR 73632 in mice increases itch behavior.
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 0.95 |
| Innehåll och lagring | Store at -20°C |
| Kvantitet | 1 mg |