Läs mer
Tocris Bioscience™ HS 014
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18005762
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. 18005762
Brand: Tocris Bioscience™ 1831/1
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Selective MC4 receptor antagonist
HS 014 is a potent and selective melanocortin MC4 receptor antagonist (Ki values are 3.16, 108, 54.4 and 694 nM for cloned human MC4, MC1, MC3 and MC5 receptors respectively). Increases food intake in rats and nociception in mice following central administration in vivo. Also inhibits IL-1β-induced Fos expression in the paraventricular hypothalamus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Renhet 0.95
Innehåll och lagring Store at -20°C