Läs mer
Tocris Bioscience™ N-Formyl-Met-Leu-Phe
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18073962
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. 18073962
Brand: Tocris Bioscience™ 1921/1
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Endogenous FPR1 agonist
N-Formyl-Met-Leu-Phe is an endogenous chemotactic peptide and agonist for the formyl peptide receptor 1 (FPR1) (Ki = 38 nM). Stimulates aggregation of leukocytes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Renhet 0.95
Innehåll och lagring Store at -20°C