Läs mer
Tocris Bioscience™ Melanotan II
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18735187
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
18735187 1 mg
1 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 18735187 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 2566/1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2450.00 SEK
    2316.30 SEK / 1mg
    Save 133.70 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
High affinity melanocortin receptor agonist
Melanotan II is a high affinity melanocortin receptor agonist (Ki values are 0.67, 6.6, 34 and 46 nM for MC1, MC4, MC3 and MC5 receptors respectively). Stimulates erectile activity, inhibits food intake and displays neuroprotective properties in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Renhet 0.95
Innehåll och lagring Store at -20°C