Läs mer
Tocris Bioscience™ Neurokinin B (human, porcine)
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
1 mg
Descripción
Neurokinin B (human, porcine) is an endogenous tachykinin agonist peptide that shows preference for the NK3 receptor (EC50 = 1 nM).
Especificaciones
Especificaciones
| Renhet | 95% |
| Innehåll och lagring | Store at -20°C |
| Kvantitet | 1 mg |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido