Läs mer
Tocris Bioscience™ [Sar9,Met(O2)11]-Substance P
Produktkod. 18035762
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. 18035762
Brand: Tocris Bioscience™ 1178/1
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Potent and selective NK1 agonist
[Sar9,Met(O2)11]-Substance P is a potent selective NK1 tachykinin receptor agonist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Molekylvikt (g/mol) M.W. (Observed): 1393.68