Läs mer
TOFA, MedChemExpress
Produktkod. 16473248
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16473248 10 mg
16449796 50 mg
16444516 100 mg
16435977 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16473248 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101068
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress TOFA (RMI14514;MDL14514) is an allosteric inhibitor of acetyl-CoA carboxylase-α (ACCA ).
TOFA (RMI14514
Specifikationer
Kemiskt namn eller material TOFA
Fysisk form Solid
CAS 54857-86-2
Färg Off-White
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H32O4
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym RMI14514 MDL14514
Löslighetsinformation DMSO : 11.36 mg/mL (35.01 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C1=CC=C(OCCCCCCCCCCCCCC)O1)O
Molekylvikt (g/mol) 324.45
Formel vikt 324.45
Procent renhet 98.0%