Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Tofacitinibcitrat
Produktkod. 17271242 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17271242 250 mg
17261242 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17271242 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 466532500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1885.00 SEK
    1658.65 SEK / 250mg
    Save 226.35 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
CAS: 540737-29-9 | C22H28N6O8, C16H20N6O·C6H8O7 | 504,50 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 540737-29-9
Molekylformel C16H20N6O·C6H8O7
Specifications
Kemiskt namn eller material Tofacitinibcitrat
Kvantitet 250 mg
Löslighet Löslighet aq. soln.: löslig. Andra lösligheter: löslig i dmso
Smältpunkt 198,0 °C till 202,0 °C
Formel vikt 504.49
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.