Läs mer
Tofacitinib impurity L, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tofacitinib impurity L |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H22N6O2/c1-10-4-6-22(14(24)7-13(17)23)8-12(10)21(2)16-11-3-5-18-15(11)19-9-20-16/h3,5,9-10,12H,4,6-8H2,1-2H3,(H2,17,23)(H,18,19,20)/t10-,12+/m1/s1 |
| Formel vikt | 330.1804 |