Läs mer
Tofacitinibförorening N, TRC
Produktkod. 30455854
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30455854 5 mg
30455510 10 mg
30451693 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30455854 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT5280205MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1260614-73-0
Molekylformel C13H19N5
Molekylvikt (g/mol) 245.32
Synonym N-Methyl-N-((3S,4S)-4-methylpiperidin-3-yl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine
IUPAC-namn N-metyl-N-[(3S,4S)-4-metylpiperidin-3-yl]-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amin
LEDER C[C@H]1CCNC[C@H]1N(C)c2ncnc3[nH]ccc23
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tofacitinib impurity N
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C13H19N5/c1-9-3-5-14-7-11(9)18(2)13-10-4-6-15-12(10)16-8-17-13/h4,6,8-9,11,14H,3,5,7H2,1-2H3,(H,15,16,17)/t9-,11+/m0/s1
Formel vikt 245.164