Läs mer
Tofacitinib, MedChemExpress
Beskrivning
Tofacitinib is an orally available JAK3/2/1 inhibitor with IC50s of 1, 20, and 112 nM, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tofacitinib |
| CAS | 477600-75-2 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H20N6O |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Tasocitinib CP-690550 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 125 mg/mL (400.17 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 2.5 mg/mL (8.00 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.15 mg/mL (0.48 mM; Need ultrasonic and warming) |
| LEDER | O=C(CC#N)N1C[C@H](N(C2=C3C(NC=C3)=NC=N2)C)[C@H](C)CC1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 312.37 |
| Visa mer |