Läs mer
Tofenacinhydrokloridsalt, TRC
Produktkod. 30456562
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30456562 5 mg
30452484 10 mg
30451299 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30456562 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT5285005MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10488-36-5
Molekylformel C17 H21 N O . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 291.82
Synonym N-Desmethylorphenadrine Hydrochloride
IUPAC-namn N-metyl-2-[(2-metylfenyl)-fenylmetoxi]ethanamin; hydroklorid
LEDER Cl.CNCCOC(c1ccccc1)c2ccccc2C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Desmethylorphenadrine Hydrochloride
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C17H21NO.ClH/c1-14-8-6-7-11-16(14)17(19-13-12-18-2)15-9-4-3-5-10-15;/h3-11,17-18H,12-13H2,1-2H3;1H
Formel vikt 291.139