Läs mer
Togni Reagens II, TRC
Produktkod. 30452735
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30452735 5 g
1 options
Produktkod. 30452735 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT5290055G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Togni Reagent II
CAS 887144-94-7
Molekylformel C8 H4 F3 I O2
Kvantitet 5 g
Synonym 1-(Trifluoromethyl)-1,2-benziodoxol-3(1H)-one
InChI formel InChI=1S/C8H4F3IO2/c9-8(10,11)12-6-4-2-1-3-5(6)7(13)14-12/h1-4H
LEDER FC(F)(F)I1OC(=O)c2ccccc12
IUPAC-namn 1-(trifluormetyl)-1λ^{3},2-benziodoxol-3-one
Molekylvikt (g/mol) 316.02
Formel vikt 315.9208