Läs mer
Tonis reagens, TRC
Produktkod. 30456586
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30456586 1 g
1 options
Produktkod. 30456586 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT5290001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Togni's Reagent
CAS 887144-97-0
Molekylformel C10 H10 F3 I O
Kvantitet 1 g
Synonym 3,3-Dimethyl-1-(trifluoromethyl)-2-benziodoxole
InChI formel InChI=1S/C10H10F3IO/c1-9(2)7-5-3-4-6-8(7)14(15-9)10(11,12)13/h3-6H,1-2H3
LEDER CC1(C)OI(c2ccccc12)C(F)(F)F
IUPAC-namn 3,3-dimetyl-1-(trifluormetyl)-1λ^{3},2-benziodoxol
Molekylvikt (g/mol) 330.09
Formel vikt 329.9728