Beskrivning
- Ge en modern och funktionell känsla åt lågtrafikerade toaletter med denna Elevation toalettrulldispenser.
- Förbättra hygienen eftersom bulkrullar av toalettpapper skyddas i denna slutna dispenser.
- Spara plats tack vare denna kompakta design som passar mindre badrum.
- Undvik att skära eller klia händerna med vår toalettpappersdispensers unika och lättanvända rivfunktion.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Toalettpappersdispenser |
| Färg | Vitt |
| Alternativt artikelnummer | 7322540354898 |
| Håller | Toalettservett |
| Material | Plast |
| Montering | Väggfäste |
| Antal fack | 2 |
| Produktstil | Gångjärnsförsedd lock med framöppningar |
| Modell | Höjd över havet |
| Kvantitet | 8/Cs. |