Läs mer
Kimberly-Clark™ Aquarius™ Toalettpappersdispenser - Jumbo Centrefeed Roll
Produktkod. 17217980
Change view
Färg:
Svart
Vitt
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg
17217980 Vitt
17227980 Svart
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17217980 Leverantör Kimberly-Clark™ Leverantörsnummer 7186
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    635.00 SEK
    268.99 SEK / Paket med 1
    Save 366.01 SEK
    57% Av
Beräknad leverans: 20-01-2027
Välj Aquarius™ dubbel centrefeed toalettrullsdispenser för maximal hygien och effektivitet. Den mest hygieniska toalettpappersautomaten jämfört med konkurrenterna - helt innesluten för att skydda rullarna mot korskontaminering - denna robusta låsbara toalettpappersautomat är idealisk för hektiska toaletter.
  • Skapa en hygienisk och samordnad tvättrumsupplevelse med Aquarius™ dispensersortiment, designat för att fungera i harmoni med det pålitliga och välbekanta Kleenex™ och Scott™ varumärken.
  • Dessa tvättrumsautomater är designade för att stödja hygienstandarder och leverera en konsekvent tvättrumslösning som passar dina hygienbehov på arbetsplatsen.
  • De Aquarius™ mini tvårulls centrefeed toalettpappersdispenser ger maximal hygien utan att kompromissa med effektiviteten.
  • Denna centrefeed toalettrullsautomat är en del av Aquarius™ koordinerat tvättrumssortiment, designat för att fungera i harmoni med 8591 Scott™ Control™ centrefeed toalettpappersrullar och i svart färg erbjuder ett alternativ till vitt för att komplettera din toalettinredning eller ge hög kontrast för enkel användning där det behövs.
  • Den kommersiella toalettpappersdispensern har kontrollerad utmatning av ett ark för ökad effektivitet - hjälper till att kontrollera användningen, minska avfallet och minska onödiga kostnader samt minimera miljöpåverkan genom att minska behoven av råmaterial, lagring och transport.
  • Den höga kapaciteten av detta Aquarius™ toalettpappersdispenser betyder att det krävs mindre tid för påfyllning, vilket säkerställer att det alltid finns en produkt tillgänglig och ger mer tid tillgänglig för viktiga städuppgifter för att förbättra din arbetsplatshygien.
  • Den här dubbla toalettrullautomaten rymmer två rullar och gör att varje rulle kan köras ut helt innan den byts, vilket minimerar slöseri från överblivna rullar. Som det högsta kapacitetssystemet för dubbel centrefeed roll dispenser på marknaden, är det idealiskt för en hektisk tvättrumsmiljö.
  • De Aquarius™ mini twin roll centrefeed toalettpappersdispenser är den mest hygieniska dispensern jämfört med konkurrenterna. Den är helt innesluten för att öka tvättrumshygienen, skydda rullarna mot korskontaminering och säkerställa att användarna endast rör vid lakan de använder. Våra beröringsfria dispensrar minskar risken för korskontaminering.
  • Den högblanka, släta, rundade designen på denna toalettpappersdispenser har inga smutsfällor, vilket möjliggör en enkel rengöring med en enda torkning för förbättrad tvättrumshygien.
  • Det patenterade systemet med dubbla dörrar gör att en centralmatad toalettrulle kan bytas oberoende utan att störa den andra rullen för maximal effektivitet och minimalt avfall.
  • Perfekt för små utrymmen, platt-till-vägg-designen hos denna centrefeed toalettrullsautomat skjuter bara ut upp till 133 mm in i skåpet och är robust, låsbar och brandsäker.
  • Denna toalettrullsdispenser är endast kompatibel för användning med Scott™ Control™ mini twin centrefeed toalettpapper 8591, skapat för att komplettera varandra och leda vägen inom hygien och effektivitet.
  • De Aquarius™ mini-toalettpappersautomat med centrerad dubbelmatning mäter 46,4 (L) x 27,4 (B) x 13,3 cm (D)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Twin Centrefeed Toalettrulle Dispenser
Färg Vitt
Håller 2 rullar
Material Plast
Montering Väggfäste
Antal fack 1
Produktstil Gångjärnsförsett lock med frontöppning