Läs mer
Tolafentrine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tolafentrine |
| Kvantitet | 2 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C28H31N3O4S/c1-18-5-11-21(12-6-18)36(32,33)30-20-9-7-19(8-10-20)28-23-16-27(35-4)26(34-3)15-22(23)24-17-31(2)14-13-25(24)29-28/h5-12,15-16,24-25,30H,13-14,17H2,1-4H3/t24-,25-/m0/s1 |
| Formel vikt | 505.2035 |