missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tolan-d10, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diphenylacetylene-D10 |
| CAS | 19339-46-9 |
| Molekylformel | C14 D10 |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | Benzene-1,2,3,4,5-d5, 6,6'-(1,2-ethynediyl)bis- (ACI), 6,6'-(1,2-Ethynediyl)bis[benzene-1,2,3,4,5-d5] (ACI), Acetylene, di(phenyl-d5)- (8 CI), Benzene-d5, 6,6'-(1,2-ethynediyl)bis- (9 CI), Diphenylacetylene-d10, Tolan-d10, Diphenylacetylene-D10 |
| InChI formel | InChI=1 S/C14H10/c1-3-7-13(8-4-1)11-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D,9 D,10 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C#Cc2c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c2[2 H])c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC-namn | 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-[2-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)ethynyl]benzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 188.291 |
| Formel vikt | 188.141 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?