Läs mer
Tolazamide, Mikromol™
Produktkod. 17981086
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17981086 100 mg
1 options
Produktkod. 17981086 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1344.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Tolazamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tolazamide
CAS 1156-19-0
Analyt- eller komponentnamn Tolazamide
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C14 H21 N3 O3 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Benzenesulfonamide, N-[[(hexahydro-1H-azepin-1-yl)amino]carbonyl]-4-methyl-, Urea, 1-(hexahydro-1H-azepin-1-yl)-3-(p-tolylsulfonyl)- (6CI,7CI,8CI), 1-(4-Methylphenylsulfonyl)-3-(hexahydro-1H-azepin-1-yl)urea, 1-(Hexahydro-1-azepinyl)-3-p-tolylsulfonylurea, 1-(Hexahydro-1H-azepin-1-yl)-3-(p-tolylsulfonyl)urea, Diabewas, N-(p-Toluenesulfonyl)-N'-hexamethyleniminourea, NSC 70762, Norglycin, Tolanase, Tolazamide, Tolinase, U 17835, Tolbutamide Impurity C
InChI formel InChI=1S/C14H21N3O3S/c1-12-6-8-13(9-7-12)21(19,20)16-14(18)15-17-10-4-2-3-5-11-17/h6-9H,2-5,10-11H2,1H3,(H2,15,16,18)
LEDER Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NC(=O)NN2CCCCCC2
IUPAC-namn 1-(azepan-1-yl)-3-(4-metylfenyl)sulfonylurea
Molekylvikt (g/mol) 311.4
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 311,1304 g/mol