Läs mer
Tolazamide, TRC
Produktkod. 30457106
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30457106 250 mg
30449122 100 mg
30449917 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30457106 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT534500250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1156-19-0
Molekylformel C14 H21 N3 O3 S
Molekylvikt (g/mol) 311.4
Synonym Benzenesulfonamide, N-[[(hexahydro-1H-azepin-1-yl)amino]carbonyl]-4-methyl-, Urea, 1-(hexahydro-1H-azepin-1-yl)-3-(p-tolylsulfonyl)- (6CI,7CI,8CI), 1-(4-Methylphenylsulfonyl)-3-(hexahydro-1H-azepin-1-yl)urea, 1-(Hexahydro-1-azepinyl)-3-p-tolylsulfonylurea, 1-(Hexahydro-1H-azepin-1-yl)-3-(p-tolylsulfonyl)urea, Diabewas, N-(p-Toluenesulfonyl)-N'-hexamethyleniminourea, NSC 70762, Norglycin, Tolanase, Tolazamide, Tolinase, U 17835
IUPAC-namn 1-(azepan-1-yl)-3-(4-metylfenyl)sulfonylurea
LEDER Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NC(=O)NN2CCCCCC2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tolazamide
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C14H21N3O3S/c1-12-6-8-13(9-7-12)21(19,20)16-14(18)15-17-10-4-2-3-5-11-17/h6-9H,2-5,10-11H2,1H3,(H2,15,16,18)
Formel vikt 311.1304
Procent renhet >95%