Läs mer
Tolazolinhydroklorid 1,0 mg/ml i metanol (som fri bas), LoGiCal
Produktkod. 30462019
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30462019 1 ml
1 options
Produktkod. 30462019 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCAMP0585.0001
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tolazoline Hydrochloride
CAS 59-97-2
Analyt- eller komponentnamn Tolazoline Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C10 H12 N2 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Tolazoline Hydrochloride, 4,5-Dihydro-2-(phenylmethyl)-1H-imidazole hydrochloride, 2-Benzyl-2-imidazoline hydrochloride, 2-Benzyl-2-iminazoline hydrochloride, Benzazoline hydrochloride, 2-Benzyl-4,5-imidazoline hydrochloride, Phenylmethylimidazolin hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C10H12N2.ClH/c1-2-4-9(5-3-1)8-10-11-6-7-12-10;/h1-5H,6-8H2,(H,11,12);1H
Lösningstyp Enda lösning
LEDER Cl.C(C1=NCCN1)c2ccccc2
IUPAC-namn 2-benzyl-4,5-dihydro-1H-imidazol; hydroklorid
Lösningsmedel eller matris Metanol
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 196.68
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 196,0767 g/mol