Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Tolazolinhydroklorid, 99 %
Produktkod. 10370954 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10370954 250 g Plastflaska 250g
10011540 50 g Plastflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10370954 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 138982500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
CAS: 59-97-2 | C10H12N2·HCl | 196,72 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 59-97-2
Molekylformel C10H12N2·HCl
Molekylvikt (g/mol) 196.72
MDL-nummer MFCD00012693
InChI-nyckel RHTNTTODYGNRSP-UHFFFAOYSA-N
Synonym tolazoline hydrochloride, tolazoline hcl, 2-benzyl-4,5-dihydro-1h-imidazole hydrochloride, arterodyl, tolavad, tolpal, priscoline hydrochloride, tolazoline chloride, imidaline hydrochloride, benzazoline hydrochloride
PubChem CID 6048
IUPAC-namn 2-bensyl-4,5-dihydro-lH-imidazol;hydroklorid
LEDER C1CN=C(N1)CC2=CC=CC=C2.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tolazoline hydrochloride
Smältpunkt 172,0 °C till 176,0 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 250 g
Merck Index 15, 9666
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: fritt löslig. Andra lösligheter: löslig i kloroform, fritt löslig i alkohol, lätt löslig i eter och etylacetat
Formel vikt 196.72
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tolazoline hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.