Läs mer
Tolazoline hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16470718
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16470718 5 g
16432009 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16470718 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYA0066A
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Tolazoline (hydrochloride)(Imidaline (hydrochloride)) Hcl is a non-selective competitive α-adrenergic receptor antagonist.
Tolazoline (hydrochloride)(Imidaline (hydrochloride)) Hcl is a non-selective competitive α-adrenergic receptor antagonist.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tolazoline hydrochloride
Fysisk form Solid
CAS 59-97-2
Färg White
Kvantitet 5 g
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C10H13ClN2
Synonym Imidaline hydrochlorideNSC35110 hydrochloride
Löslighetsinformation H2O : ≥ 50 mg/mL (254.22 mM) ∣DMSO : 33.33 mg/mL (169.46 mM; Need ultrasonic)
LEDER [H]Cl.C1(CC2=CC=CC=C2)=NCCN1
Molekylvikt (g/mol) 196.68
Formel vikt 196.68
Procent renhet 98.0%