Läs mer
Tolazolin hydroklorid, Mikromol™
Produktkod. 17960916
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
17960916 500 mg
1 options
Produktkod. 17960916 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0585.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Tolazolinhydroklorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tolazoline Hydrochloride
CAS 59-97-2
Analyt- eller komponentnamn Tolazoline Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C10 H12 N2 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Tolazoline Hydrochloride, 4,5-Dihydro-2-(phenylmethyl)-1H-imidazole hydrochloride, 2-Benzyl-2-imidazoline hydrochloride, 2-Benzyl-2-iminazoline hydrochloride, Benzazoline hydrochloride, 2-Benzyl-4,5-imidazoline hydrochloride, Phenylmethylimidazolin hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C10H12N2.ClH/c1-2-4-9(5-3-1)8-10-11-6-7-12-10;/h1-5H,6-8H2,(H,11,12);1H
LEDER Cl.C(C1=NCCN1)c2ccccc2
IUPAC-namn 2-benzyl-4,5-dihydro-1H-imidazol; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 196.68
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 196,0767 g/mol