missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tolazolin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tolazoline |
| CAS | 59-98-3 |
| Molekylformel | C10H12N2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 2-Imidazoline','2-benzyl- (8CI), Imidazoline','2-benzyl- (6CI), 4,5-Dihydro-2-(phenylmethyl)-1H-imidazole, 2-Benzyl-2-imidazoline, 2-Benzyl-4,5-dihydro-1H-imidazole, 2-Benzyl-4,5-imidazoline, 2-Benzylimidazoline, Artonil, Benzazoline, Benzidazol, Benzylimidazoline, Dilatol ASI, Divascol, Imidalin, Imidaline, Kasimid, Lambril, NSC 35110, Olitensol, Peripherine, Phenylmethylimidazoline, Prefaxil, Priscol, Priscoline, Vasimid, Vasodil |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12N2/c1-2-4-9(5-3-1)8-10-11-6-7-12-10/h1-5H,6-8H2,(H,11,12) |
| LEDER | C(C1=NCCN1)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 2-benzyl-4,5-dihydro-1H-imidazol |
| Molekylvikt (g/mol) | 160.22 |
| Formel vikt | 160.1 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?