Läs mer
Tolazolin, TRC
Produktkod. 30451459
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30451459 10 g
1 options
Produktkod. 30451459 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT53500310G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tolazoline
CAS 59-98-3
Molekylformel C10H12N2
Kvantitet 10 g
Synonym 2-Imidazoline','2-benzyl- (8CI), Imidazoline','2-benzyl- (6CI), 4,5-Dihydro-2-(phenylmethyl)-1H-imidazole, 2-Benzyl-2-imidazoline, 2-Benzyl-4,5-dihydro-1H-imidazole, 2-Benzyl-4,5-imidazoline, 2-Benzylimidazoline, Artonil, Benzazoline, Benzidazol, Benzylimidazoline, Dilatol ASI, Divascol, Imidalin, Imidaline, Kasimid, Lambril, NSC 35110, Olitensol, Peripherine, Phenylmethylimidazoline, Prefaxil, Priscol, Priscoline, Vasimid, Vasodil
InChI formel InChI=1S/C10H12N2/c1-2-4-9(5-3-1)8-10-11-6-7-12-10/h1-5H,6-8H2,(H,11,12)
LEDER C(C1=NCCN1)c2ccccc2
IUPAC-namn 2-benzyl-4,5-dihydro-1H-imidazol
Molekylvikt (g/mol) 160.22
Formel vikt 160.1