Läs mer
Tolbutamid 1,0 mg/ml i acetonitril, LoGiCal
Produktkod. 30460750
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30460750 1 ml
1 options
Produktkod. 30460750 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCAMP1089.0011
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tolbutamide
CAS 64-77-7
Analyt- eller komponentnamn Tolbutamide
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C12 H18 N2 O3 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Tolbutamide, N-[(Butylamino)carbonyl]-4-methyl-benzenesulfonamide, 1-Butyl-3-(p-tolylsulfonyl)urea, Tolylsulfonylbutylurea, 3-(p-Tolyl-4-sulfonyl)-1-butylurea, N-Butyl-N'-(4-methyl-phenylsulfonyl)urea, Artosin, Artozin, Mobenol, Diabetol, Orabet, Oralin, Orezan, Orinase, Orinaz, Oterben, Pramidex, Rastinon, NSC 23813, NSC 87833;
InChI formel InChI=1S/C12H18N2O3S/c1-3-4-9-13-12(15)14-18(16,17)11-7-5-10(2)6-8-11/h5-8H,3-4,9H2,1-2H3,(H2,13,14,15)
Lösningstyp Enda lösning
LEDER CCCCNC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
IUPAC-namn 1-butyl-3-(4-metylfenyl)sulfonylurea
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 270.35
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 270,1038 g/mol