Läs mer
Tolbutamid, 98 %
Product Code. 11480287
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Unit Size:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
11480287 250 g 250g
11460287 10 g 10g
11470287 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11480287 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B21698.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
Add to basket
CAS: 64-77-7 | C12H18N2O3S | 270,347 g/mol
Tolbutamid har använts i en cDNA-mikroarray-analys för att undersöka förändringar i genuttryck i HepG2-celler vid deras administration. Det har använts för att motverka insulinaktivitet i en patch-clamp-undersökning av ATP känsliga K+-kanaler i musens pankreasceller β. Aktiviteten hos olika biotransformationsenzymer i odlade primära råttproximala tubulära celler i närvaro av tolbutamid och andra föreningar har studerats.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
Tolbutamid har använts i en cDNA-mikroarray-analys för att undersöka förändringar i genuttryck i HepG2-celler vid deras administration. Det har använts för att motverka insulinaktivitet i en patch-clamp-undersökning av ATP känsliga K+-kanaler i musens pankreasceller β. Aktiviteten hos olika biotransformationsenzymer i odlade primära råttproximala tubulära celler i närvaro av tolbutamid och andra föreningar har studerats.
Löslighet
Löslig i kloroform.
Anteckningar
Förvara på en sval plats. Håll behållaren tätt stängd på en torr och välventilerad plats. Förvara den borta från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 64-77-7
Molekylformel C12H18N2O3S
Molekylvikt (g/mol) 270.347
MDL-nummer MFCD00027169
InChI-nyckel JLRGJRBPOGGCBT-UHFFFAOYSA-N
Synonym tolbutamide, orinase, 1-butyl-3-tosylurea, tolbutamid, aglicid, arkozal, artosin, diabetol, dolipol, rastinon
PubChem CID 5505
ChEBI CHEBI:27999
IUPAC-namn 1-butyl-3-(4-methylphenyl)sulfonylurea
LEDER CCCCNC(=O)NS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C
Specifications
Kemiskt namn eller material Tolbutamide
Smältpunkt 128 °C till 130 °C
Kvantitet 250 g
Beilstein 1984428
Merck Index 14,9507
Löslighetsinformation Löslig i kloroform.
Formel vikt 270.35
Procent renhet 98%
RUO– Endast forskningsanvändning