Läs mer
Tolbutamide-d9, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tolbutamide-d9 |
| CAS | 1219794-57-6 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C12 2H9 H9 N2 O3 S |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Benzenesulfonamide','N-[(butyl-1,1,2,2,3,3,4,4,4-d9-amino)carbonyl]-4-methyl- (ACI), N-[(Butyl-1,1,2,2,3,3,4,4,4-d9-amino)carbonyl]-4-methylbenzenesulfonamide (ACI), N-[(Butyl-d9-amino)carbonyl]-4-methylbenzenesulfonamide, 1-(Butyl-d9)-3-(4-methylphenyl)sulfonylurea, N-(Butyl-d9)-N'-(p-tolylsulfonyl)urea, Tolbutamide-d9, Tolbutamide-D9 (butyl-D9) |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18N2O3S/c1-3-4-9-13-12(15)14-18(16,17)11-7-5-10(2)6-8-11/h5-8H,3-4,9H2,1-2H3,(H2,13,14,15)/i1D3,3D2,4D2,9D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])NC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1 |
| IUPAC-namn | 1-(4-methylphenyl)sulfonyl-3-(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonadeuteriobutyl)urea |
| Molekylvikt (g/mol) | 279.4 |
| Visa mer |