Läs mer
Tolbutamid, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30310839
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30310839 100 mg
1 options
Produktkod. 30310839 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREC17589900100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tolbutamide
CAS 64-77-7
Analyt- eller komponentnamn Tolbutamide
Frakt skick +20 °C
Molekylformel C12 H18 N2 O3 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Tolbutamide
InChI formel InChI=1S/C12H18N2O3S/c1-3-4-9-13-12(15)14-18(16,17)11-7-5-10(2)6-8-11/h5-8H,3-4,9H2,1-2H3,(H2,13,14,15)
LEDER CCCCNC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
IUPAC-namn 1-butyl-3-(4-metylfenyl)sulfonylurea
Molekylvikt (g/mol) 270.35
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 270,1038 g/mol