Läs mer
Tolbutamid, LoGiCal
Produktkod. 30459488
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30459488 10 mg
1 options
Produktkod. 30459488 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR1089.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tolbutamide
CAS 64-77-7
Analyt- eller komponentnamn Tolbutamide
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C12 H18 N2 O3 S
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Tolbutamide, N-[(Butylamino)carbonyl]-4-methyl-benzenesulfonamide, 1-Butyl-3-(p-tolylsulfonyl)urea, Tolylsulfonylbutylurea, 3-(p-Tolyl-4-sulfonyl)-1-butylurea, N-Butyl-N'-(4-methyl-phenylsulfonyl)urea, Artosin, Artozin, Mobenol, Diabetol, Orabet, Oralin, Orezan, Orinase, Orinaz, Oterben, Pramidex, Rastinon, NSC 23813, NSC 87833;
InChI formel InChI=1S/C12H18N2O3S/c1-3-4-9-13-12(15)14-18(16,17)11-7-5-10(2)6-8-11/h5-8H,3-4,9H2,1-2H3,(H2,13,14,15)
Lösningstyp Snyggt
LEDER CCCCNC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
IUPAC-namn 1-butyl-3-(4-metylfenyl)sulfonylurea
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 270.35
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 270,1038 g/mol