Läs mer
Tolbutamide, MedChemExpress
Produktkod. 16490908
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16490908 5 g
16432159 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16490908 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0401
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
MedChemExpress Tolbutamide is a first generation potassium channel blocker, sulfonylurea oral hypoglycemic drug.
Tolbutamide is a first generation potassium channel blocker, sulfonylurea oral hypoglycemic drug.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tolbutamide
CAS 64-77-7
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C12H18N2O3S
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 34 mg/mL (125.76 mM)
LEDER O=S(C1=CC=C(C)C=C1)(NC(NCCCC)=O)=O
Molekylvikt (g/mol) 270.35
Formel vikt 270.35
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease