Läs mer
Tolbutamid, Mikromol™
Beskrivning
Tolbutamid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tolbutamide |
| CAS | 64-77-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Tolbutamide |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C12 H18 N2 O3 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Tolbutamide |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18N2O3S/c1-3-4-9-13-12(15)14-18(16,17)11-7-5-10(2)6-8-11/h5-8H,3-4,9H2,1-2H3,(H2,13,14,15) |
| LEDER | CCCCNC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1 |
| IUPAC-namn | 1-butyl-3-(4-metylfenyl)sulfonylurea |
| Visa mer |