Läs mer
Tolcide 2230 (90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | TCMTB (Busan) |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6N2S3/c10-5-12-6-13-9-11-7-3-1-2-4-8(7)14-9/h1-4H,6H2 |
| Formel vikt | 237.9693 |