Läs mer
Tolclofos-methyl, MedChemExpress
Beskrivning
Tolclofos-methyl is a broad-spectrum aromatic hydrocarbon fungicide that is used as a see treatment for protection against soil-borne and seed borne fungal pathogens that caused seed decay and seedling blights.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tolclofos-methyl |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 57018-04-9 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 500 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C9H11Cl2O3PS |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 36 mg/mL (119.55 mM) |
| LEDER | S=P(OC)(OC1=C(Cl)C=C(C)C=C1Cl)OC |
| Visa mer |