Läs mer
Tolfenamic acid 1000 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30315898
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30315898 1 ml
1 options
Produktkod. 30315898 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA17591000AL1000
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tolfenamic acid
CAS 13710-19-5
Analyt- eller komponentnamn Tolfenamic acid
Frakt skick +20°C
Molekylformel C14 H12 Cl N O2
Koncentration 1000 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Tolfenamic acid, 2-[(3-Chloro-2-methylphenyl)amino]benzoic acid, N-(3-Chlor-o-tolyl)-anthranilsäure
InChI formel InChI=1S/C14H12ClNO2/c1-9-11(15)6-4-8-12(9)16-13-7-3-2-5-10(13)14(17)18/h2-8,16H,1H3,(H,17,18)
LEDER Cc1c(Cl)cccc1Nc2ccccc2C(=O)O
IUPAC-namn 2-(3-chloro-2-methylanilino)benzoic acid
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 261.7
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 261.0557 g/mol