Läs mer
Tolfenamic Acid, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tolfenamic acid |
| CAS | 13710-19-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Tolfenamic acid |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C14 H12 Cl N O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Tolfenamic acid, 2-[(3-Chloro-2-methylphenyl)amino]benzoic acid, N-(3-Chlor-o-tolyl)-anthranilsäure |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12ClNO2/c1-9-11(15)6-4-8-12(9)16-13-7-3-2-5-10(13)14(17)18/h2-8,16H,1H3,(H,17,18) |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | Cc1c(Cl)cccc1Nc2ccccc2C(=O)O |
| Visa mer |