Läs mer
Tolfenamic Acid, MedChemExpress
Beskrivning
Tolfenamic Acid (GEA 6414) is a non-steroidal anti-inflammatory and anti-cancer agent, selectively inhibits COX-2, with an IC50 of 13.49 μM (3.53 μg/mL) in LPS-treated (COX-2) canine DH82 monocyte/macrophage cells, but shows no effect on COX-1.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tolfenamic Acid |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 13710-19-5 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 10 g |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C14H12ClNO2 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | GEA 6414 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (382.12 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Visa mer |