Läs mer
Tolfenamic Acid, Mikromol™
Produktkod. 18082250
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
18082250 250 mg
1 options
Produktkod. 18082250 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3395.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Tolfenamic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tolfenamic acid
CAS 13710-19-5
Analyt- eller komponentnamn Tolfenamic acid
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C14 H12 Cl N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Tolfenamic acid, 2-[(3-Chloro-2-methylphenyl)amino]benzoic acid, N-(3-Chlor-o-tolyl)-anthranilsäure
InChI formel InChI=1S/C14H12ClNO2/c1-9-11(15)6-4-8-12(9)16-13-7-3-2-5-10(13)14(17)18/h2-8,16H,1H3,(H,17,18)
LEDER Cc1c(Cl)cccc1Nc2ccccc2C(=O)O
IUPAC-namn 2-(3-chloro-2-methylanilino)benzoic acid
Molekylvikt (g/mol) 261.7
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 261.0557 g/mol