missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tolfenamic-d4 Acid (benzoic-3,4,5,6-d4), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tolfenamic Acid-d4 |
| CAS | 1246820-82-5 |
| Molekylformel | C14 D4 H8 Cl N O2 |
| Kvantitet | 0.005 g |
| Synonym | 2-[(3-Chloro-2-methylphenyl)amino]-3,4,5,6-tetradeuteriobenzoic acid, Tolfenamic-d4 Acid (benzoic-3,4,5,6-d4), Tolfenamic Acid-d4, Tolfenamic Acid-D4 (benzoic-3,4,5,6-D4), 2-[(3-Chloro-2-methylphenyl)amino]benzoic-3,4,5,6-d4 acid, N-(2-Methyl-3-chlorophenyl)anthranilic acid-3,4,5,6-d4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C14H12ClNO2/c1-9-11(15)6-4-8-12(9)16-13-7-3-2-5-10(13)14(17)18/h2-8,16 H,1H3,(H,17,18)/i2D,3 D,5 D,7 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(=O)O)c(Nc2cccc(Cl)c2C)c1[2 H] |
| IUPAC-namn | 2-(3-chloro-2-methylanilino)-3,4,5,6-tetradeuteriobenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 265.728 |
| Formel vikt | 265.081 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?