Läs mer
Tolfenpyrad, MedChemExpress
Produktkod. 16417356
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16417356 100 mg
1 options
Produktkod. 16417356 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY17516
MedChemExpress Tolfenpyrad is a pesticide that was first approved in 2002 in Japan.
Tolfenpyrad is a pesticide that was first approved in 2002 in Japan.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tolfenpyrad
CAS 129558-76-5
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H22ClN3O2
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 110 mg/mL (286.56 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C1=C(Cl)C(CC)=NN1C)NCC2=CC=C(OC3=CC=C(C)C=C3)C=C2
Molekylvikt (g/mol) 383.87
Formel vikt 383.87
Procent renhet 98.86%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid