Läs mer
Tolimidone, MedChemExpress
Produktkod. 16410618
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16410618 5 mg
1 options
Produktkod. 16410618 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY59047
MedChemExpress Tolimidone is a potent and selective allosteric activator of Lyn kinase with an EC50 of 63 nM.
Tolimidone is a potent and selective allosteric activator of Lyn kinase with an EC50 of 63 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tolimidone
CAS 41964-07-2
Färg Earth Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C11H10N2O2
Kvantitet 5 mg
Synonym MLR-1023
Löslighetsinformation DMSO : 150 mg/mL (741.80 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1N=CC(OC2=CC=CC(C)=C2)=CN1
Molekylvikt (g/mol) 202.21
Formel vikt 202.21
Procent renhet 99.72%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism