Läs mer
Toll-like receptor modulator, MedChemExpress
Beskrivning
Toll-like receptor modulator is a modulator of TLR7/8, which modulates immune function.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Toll-like receptor modulator |
| CAS | 926927-42-6 |
| Färg | Light Yellow powder |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C15H13F5N2O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (287.13 mM) |
| LEDER | O=C(C1=CC2=CC=C(C(F)(C(F)(F)F)F)C=C2N=C(C1)N)OCC |
| Molekylvikt (g/mol) | 348.27 |
| Formel vikt | 348.27 |
| Visa mer |