missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tolmetin Beta-D-Glucuronide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tolmetin beta-D-Glucuronide |
| CAS | 71595-19-2 |
| Molekylformel | C21 H23 N O9 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | Tolmetin-Beta-D-Glucuronide |
| InChI formel | InChI=1S/C21H23NO9/c1-10-3-5-11(6-4-10)15(24)13-8-7-12(22(13)2)9-14(23)30-21-18(27)16(25)17(26)19(31-21)20(28)29/h3-8,16-19,21,25-27H,9H2,1-2H3,(H,28,29)/t16-,17-,18+,19-,21+/m0/s1 |
| LEDER | Cc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(CC(=O)O[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(=O)O)n2C |
| IUPAC-namn | (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-[2-[1-methyl-5-(4-methylbenzoyl)pyrrol-2-yl]acetyl]oxy-tetrahydropyran-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 433.41 |
| Formel vikt | 433.137 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?